Documenti fondamentali
264709
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
95%, natural
Sinonimo/i:
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Beilstein:
1741909
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
natural
Densità del vapore
>4 (vs air)
Tensione di vapore
15 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Temp. autoaccensione
793 °F
Limite di esplosione
10.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. ebollizione
115-117 °C (lit.)
Punto di fusione
−99 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8