Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 39,60 € |
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 94,70 € |
Informazioni su questo articolo
39,60 €
vapor density
4 (vs air)
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
7.5 %
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), water: slightly soluble(lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
DCKVNWZUADLDEH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ReagentPlus®, ≥99% | description 99% | description ≥99% |
| assay 99% | assay ≥99% | assay 99% | assay ≥99% |
| solubility water: slightly soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.) | solubility alcohol: freely soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), chloroform: slightly soluble(lit.), water: soluble 125 part(lit.), acetone: soluble(lit.), carbon disulfide: insoluble(lit.) | solubility water: insoluble(lit.), THF: soluble, DMF: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.) | solubility petroleum ether: very slightly soluble(lit.), water: very slightly soluble(lit.), benzene: freely soluble(lit.), diethyl ether: freely soluble(lit.), chloroform: freely soluble(lit.), alcohol: freely soluble(lit.) |
| density 0.872 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| bp 111-112 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 260-262 °C (lit.) |
| form liquid | form powder | form - | form solid |
| mp −99 °C (lit.) | mp 213-217 °C (lit.) | mp 63-65 °C (lit.) | mp 39-41 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?