Documenti fondamentali
263532
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoroaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.11
Beilstein:
2802286
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
37-41 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In vitro nephrotoxic effects of 3,5-difluoroaniline has been investigated in renal cortical slices obtained from the kidneys of untreated, male Fischer 344 rats.
Applicazioni
3,5-Difluoroaniline has been used in the preparation of 3,5-difluorodimethylaniline.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Further studies on the carcinogenicity of dyes related to 4-dimethylaminoazobenzene; the requirement for an unsubstituted 2-position.
J A MILLER et al.
Cancer research, 17(5), 387-398 (1957-06-01)
S K Hong et al.
Toxicology letters, 114(1-3), 125-133 (2000-03-14)
Haloanilines are widely used as chemical intermediates in the manufacture of pesticides, dyes and drugs. The purpose of this study was to examine the in vitro nephrotoxic effects of the four 4-haloaniline and four 3,5-dihaloaniline isomers using renal cortical slices