Key Documents
262420
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxybenzoyl chloride
80%, technical grade
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
80%
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(OC)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
NDXRPDJVAUCBOH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,6-Dimethoxybenzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • 2,6-dimethoxyphenylpenicillin
  • didechloro-OO-dimethylpyoluteorin
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
18-Crown-6 ≥99.0%
Sigma-Aldrich
274984
18-Crown-6
506. The structure of pyoluteorin.
Birch AJ, et al.
Journal of the Chemical Society, 2641-2644 (1964)
274. Derivatives of 6-aminopenicillanic acid. Part III. 2, 6-Dialkoxybenzoyl derivatives.
Doyle FP, et al.
Journal of the Chemical Society, 1453-1458 (1962)