261394
1,1-Dimethylurea
99%
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylurea
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
178-183 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 5%, clear, colorless
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?