260576
2,3,4-Trihydroxybenzophenone
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
139-141 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 2%, clear, yellow to very dark yellow-orange
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Oc1ccc(c(O)c1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O4/c14-10-7-6-9(12(16)13(10)17)11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14,16-17H
HTQNYBBTZSBWKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?