Documenti fondamentali
259608
Sigma-Aldrich
m-Anisic hydrazide
98%
Sinonimo/i:
3-Methoxybenzoic hydrazide
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CONHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
93-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
m-Anisic hydrazide has been used in the preparation of Schiff base ligands:
  • (5-chlorosalicylaldehyde furan-1-carbohydrazonato) hexamethylphosphoramide dioxomolybdenum (VI) dimethylformamide solvate[1]
  • 5-chlorosalicylaldehyde 3-methoxy-benzo hydrazone[1]
  • (5-chlorosalicylaldehyde 3-methoxy-benzylhydrazonato) dimethylsulfoxide dioxomolybdenum (VI)[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, structure studies and electrochemistry of molybdenum (VI) Schiff base complexes in the presence of different donor solvent molecules.
Ngan NK, et al.
Polyhedron, 30(17), 2922-2932 (2011)