Documenti
259314
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzoyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.46
Beilstein:
1635505
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.595 (lit.)
P. eboll.
74-75 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H
PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Bromobenzoyl chloride was used in the synthesis of 2-(3-bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole and (4-benzhydryl-1,4-diazepan-1-yl)(3-bromophenyl)methanone.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis of DNA Oligomers Containing Modified Uracil Possessing Electron-Accepting Benzophenone Chromophore.
Kazuhiko Nakatani et al.
The Journal of organic chemistry, 64(18), 6901-6904 (2001-10-25)
Synthesis and antiproliferative activity of novel homopiperazine derivatives in leukemia cells.
Teimoori S, et al.
Chemistry & Biology Interface, 1(1), 59-67 (2011)