Documenti fondamentali
257826
Sigma-Aldrich
5-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dimethylthiazolium iodide
98%
Sinonimo/i:
3,4-Dimethyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazolium iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12INOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.15
Beilstein:
3740014
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
82-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].Cc1c(CCO)sc[n+]1C
InChI
1S/C7H12NOS.HI/c1-6-7(3-4-9)10-5-8(6)2;/h5,9H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
GDNOYVMHHMSZJV-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)