257494
3-Cyano-PROXYL
for ESR-spectroscopy
Sinonimo/i:
3-Cyano-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ESR-spectroscopy
Forma fisica
solid
Punto di fusione
31-33 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(C#N)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H15N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5H2,1-4H3
RQRRZZIMMXPAGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- For the estimation of relative concentrations of the spin adducts of 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide (DMPO) with ·OH and O2.- radicals.
- For the determination of free radicals present in an aqueous cigarette tar extract.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup