Documenti fondamentali
256951
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum sesquichloride solution
25 wt. % in toluene
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2AlCl·Cl2AlC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Concentrazione
25 wt. % in toluene
Stringa SMILE
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
Confezionamento
Packaged under nitrogen in Sure/Pac™ metal cylinders
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)