Key Documents
254959
Sigma-Aldrich
Allyl acetoacetate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2COOCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Beilstein:
1758569
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
194-195 °C/737 mmHg (lit.)
Densità
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-4-10-7(9)5-6(2)8/h3H,1,4-5H2,2H3
AXLMPTNTPOWPLT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup