Documenti
254320
Sigma-Aldrich
Zinc telluride
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
ZnTe
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
deposition grade
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−100 mesh
Densità
6.34 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Zn]=[Te]
InChI
1S/Te.Zn
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Bismuth granular, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
95372
Bismuth
Tellurium powder, −200 mesh, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266418
Tellurium