Documenti fondamentali
254266
Sigma-Aldrich
Lead(II) telluride
greener alternative
99.998% trace metals basis
Scegli un formato
50 G
276,00 €
276,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
276,00 €
About This Item
Formula condensata:
PbTe
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
276,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.998% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
905 °C (lit.)
Densità
8.164 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Te]=[PbH2]
InChI
1S/Pb.Te
OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lead telluride (PbTe) has a cubic rocksalt crystal structure which undergoes transition at high pressures to an orthorhombic structure.1 PbTe is a thermoelectric material, oxidation in air has been reported. 2
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
Lead(II) telluride (PbTe) is a narrow bandgap semiconductor with good electrical properties. It is a thermoelectric material with thermal conductivity of ~2 Wm−1K−1 at 300 K, which can be used in thermoelectric power generation and energy conversion.[1][2][3][4]
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
The effects of the size and the doping concentration on the power factor of n-type lead telluride nanocrystals for thermoelectric energy conversion
Fang H, et al.
Nano Letters, 14(3), 1153-1157 (2014)
Lead telluride as a thermoelectric material for thermoelectric power generation
Dughaish ZH
Physica B: Condensed Matter, 322(1-2), 205-223 (2002)
Microscopic mechanism of low thermal conductivity in lead telluride
Shiga T, et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 85(15), 155203-155203 (2012)
Far infrared high-performance lead telluride-based photodetectors for space-born applications
Chesnokov SN, et al.
Infrared Physics &Technology, 35(1), 23-31 (1994)
Articoli
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.