Documenti fondamentali
253707
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 253707, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6443 (lit.)
P. ebollizione
264-266 °C (lit.)
Densità
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)9-6-11/h2-5H,1H3
QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
IR and Raman spectral measurements of liquid samples of 2-methoxyphenyl isothiocyanate have been investigated[1].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jayashree Yenagi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 91, 261-268 (2012-03-03)
IR and Raman spectral measurements in the region 3500-400/50 cm(-1) have been made for the liquid samples of 2-Methoxyphenyl isocyanate and 2-Methoxyphenyl isothiocyanate. A complete assignment of the measured bands has been proposed as aided by conformational and vibration analyses