253421
3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL
free radical
Sinonimo/i:
3-(2-Iodoacetamido)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Punto di fusione
162-164 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
OQIGMSGDHDTSFA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3