Key Documents
253057
Sigma-Aldrich
Ethyl m-toluate
99%
Sinonimo/i:
3-Methylbenzoic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. eboll.
110 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
WSJNYOVBJSOQST-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl m-toluate may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter