Documenti fondamentali
252743
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
98%
Scegli un formato
5 G
20,70 €
25 G
62,00 €
20,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
20,70 €
25 G
62,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
20,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.57 (lit.)
P. ebollizione
130-131 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
DWCGNRKFLRLWCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene has been used in preparation of:
  • S-(-)-2-[N-(trifluoroacetyl)amino]-1-(2,5-dimethoxy-4- bromophenyl)-1-propanone[1]
  • 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne and 1,4-bis{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne[2]
  • 1-bromo-4-iodo-2,5-dimethoxybenzene[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and photophysical properties of new two-photon absorption chromophores containing a diacetylene moiety as the central p-bridge.
Iwase Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(7), 1575-1581 (2003)
Shape-persistent V-shaped mesogens-formation of nematic phases with biaxial order.
Lehmann M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(44), 4326-4334 (2006)
Richard A Glennon et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(24), 6034-6041 (2004-11-13)
Activation of 5-HT(2A) serotonin receptors represents a novel approach to lowering intraocular pressure. Because 5-HT(2A) serotonin receptor agonists might also produce undesirable central effects should sufficient quantities enter the brain, attempts were made to identify 5-HT(2) serotonin receptor agonists with