Key Documents
251895
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
P. eboll.
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-7-3-4-9(13-2)8(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
XNQBFHMCUNRKPM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)