Documenti
250228
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium perrhenate
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ReO4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[O-][Re](=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.4O.Re/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
MTTXKKTWRLXAKW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Starting material for rhenium complexes of o-phenylenediamine and o-aminobenzenethiol and for perrhenate salt formation with nickel porphyrins. Model compound for the synthesis of diagnostic radiopharmaceuticals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Luo, H. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 2287-2287 (1995)
Inorganic Chemistry, 29, 223-223 (1990)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 315-315 (1990)
Luo, L. et al.
Inorganic Chemistry, 32, 4491-4491 (1993)