250104
1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
98%
Sinonimo/i:
3-Bromodurene
About This Item
Formula condensata:
HC6(CH3)4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. ebollizione
111-113 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(C)c(Br)c1C
InChI
1S/C10H13Br/c1-6-5-7(2)9(4)10(11)8(6)3/h5H,1-4H3
WJKBPTLQJXKEHC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene has been used in the preparation of:
- 1-(3′,5′-bis(trifluoromethyl)phenyl)pyromellitic dianhydride, mono-substituted dianhydride monomer
- 2-(N,N-dimethylamino)phenylbis(2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
- 2-(N,N-diethylamino)phenyl-2,3,5,6-tetramethylphenylborinic acid
- 3-(2,3,5,6-tetramethylphenyl)acrylamide.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Synthesis of 3-arylpropylamine derivatives from aryl halides using Heck reaction.
Baek GH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 20(2), 232-236 (1999)
Synthesis and properties of fluorescent organoboranes: triarylmethane-type dyes.
Albrecht K, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2153-2157 (2000)
Synthesis and characterization of polyimides from novel 1-(3', 5'-bis (trifluoromethyl) benzene) pyromelliticdianhydride (6FPPMDA).
Myung BY, et al.
Polymer, 45(10), 3185-3193 (2004)