Documenti fondamentali
247952
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-difluorobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
58-59 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−31 °C (lit.)
Densità
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
XCRCSPKQEDMVBO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lithiation of 2-bromo-1,4-difluorobenzene in the presence of lithium diisopropylamide (LDA) in THF-hexane, butyllithium in diethyl ether-hexane and butyllithium in THF-hexane has been reported[1].
Applicazioni
2-Bromo-1,4-difluorobenzene has been used in the preparation of 1,4-difluoroanthraquinone, a precursor to ametantrone[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of fluorine-substituted anthraquinones and aza-anthraquinones.
Khanapure SP, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 68(2), 131-134 (1994)
The lithiation of fluorinated benzenes and its dependence on solvent and temperature.
Coe PL, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2729-2737 (1995)