Documenti fondamentali
247030
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (S)-2-chloropropionate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(Cl)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.55
Beilstein:
1720589
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −26°, neat
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
80-82 °C/110 mmHg (lit.)
Densità
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
JLEJCNOTNLZCHQ-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
Chiral starting material.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)