Documenti fondamentali
246506
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-2-phenylpropane
99%
Sinonimo/i:
β-Chloro-tert-butylbenzene, 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, Neophyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(CH3)2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.66
Beilstein:
2042085
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. eboll.
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13Cl/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)