Documenti fondamentali
24616
Sigma-Aldrich
Vinyl chloroacetate
≥99.0%
Scegli un formato
50 ML
417,00 €
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
417,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClCH2COOCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.53
Beilstein:
1745172
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0%
contiene
~0.01% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.444
Densità
1.192 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
chloro
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H5ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H,1,3H2
XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Vinyl chloroacetate was used to study the effect of the electron-withdrawing groups on the ligand in a series of bis(acetylacetonate)cobalt(II) derivatives[1].
Altre note
Used for the enzyme-catalyzed, regioselective acylation of carbohydrates[2]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
E.W. Holla
Angewandte Chemie (International Edition in English), 101, 222-222 (1989)
Radical (co) polymerization of vinyl chloroacetate and N-vinylpyrrolidone mediated by bis (acetylacetonate) cobalt derivatives.
Kaneyoshi H and Matyjaszewski K.
Macromolecules, 39(8), 2757-2763 (2006)
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were