Documenti fondamentali
245704
Sigma-Aldrich
Butyl cyanoacetate
95%
About This Item
Formula condensata:
NCCH2CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
115 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitrile
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-3-6-10-7(9)4-5-8/h2-4,6H2,1H3
DJACTCNGCHPGOI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
tert-Butyl cyanoacetate undergoes alkylation with many substituted benzyl and heteroalyl alcohols to form the corressponding alpha-alkylated products.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Iridium catalysed alkylation of tert-butyl cyanoacetate with alcohols under solvent free conditions.
Tetrahedron, 65(4), 849-854 (2009)