Documenti fondamentali
245259
Sigma-Aldrich
Dicarbonylcyclopentadienyl cobalt(I)
technical grade
Sinonimo/i:
CpCo(CO)2, Cobalt dicarbonyl cyclopentadiene, Cyclopentadienyl cobalt(I) dicarbonyl, Cyclopentadienylcobalt dicarbonyl, Cyclopentadienyldicarbonylcobalt
About This Item
Formula condensata:
C5H5Co(CO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
P. ebollizione
139-140 °C/710 mmHg (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Co].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Co/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;/h1-5H;;;
HUSLGLMTBHLWKG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for the cyclotrimerization of alkynes.
Mediates the [2+2+2]-cyclization of allenediynes to tricyclic systems.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tetrahedron, 62, 10582-10582 (2006)
Room Temperature CpCo-Mediated Cyclization of alpha,delta,omega-Enediynes to Rearranging Strained Tricylic Dienes. Some Observations of Kinetic versus Thermodynamic Control.
J. Kevin Cammack et al.
The Journal of organic chemistry, 61(14), 4798-4800 (1996-07-12)
Dmitri V Konarev et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(46), 16821-16829 (2020-11-13)
The reduction of copper(ii) octafluoro- {CuII(F8Pc)} and hexadecafluorophthalocyanines {CuII(F16Pc)} by NaCpCo(CO)2 in the presence of cryptand[2.2.2] yields new crystalline {cryptand(Na+)}[CuII(F8Pc)˙3-]-·2C6H4Cl2 (1) and {cryptand(Na+)}2[CuII(F16Pc)4-]2-·C6H14 (2) salts. Together with two previously characterized salts of CuII(FxPc) (x = 8 and 16), this allows