245232
Methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
126-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
VSOOBQALJVLTBH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA9(768) , GABRA1(2554)
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3