Documenti fondamentali
244031
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
<10 μm, Black
About This Item
Formula condensata:
NiO
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Composizione
Ni, 76-77%
Dimensione particelle
<10 μm
Densità
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)