Documenti fondamentali
243175
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-2,4-Pentanediol
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Beilstein:
4290613
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]21/D −40.4°, c = 10 in chloroform
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
P. eboll.
111-113 °C/19 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
GTCCGKPBSJZVRZ-RFZPGFLSSA-N
Applicazioni
Acetalization reagent for ketones and β-keto esters. Used in the synthesis of optically active polyesters. C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Polymer Journal, 25, 741-741 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5438-5438 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 247-247 (1992)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)