242039
1,2-Diacetylbenzene
99%
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Solubilità
dichloromethane: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Fluorescenza
λex 355 nm; λem 455 nm (Amine adducts)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-5-3-4-6-10(9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
LVQFKRXRTXCQCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?