Documenti fondamentali
242004
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-vinylthiazole
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ncsc1C=C
InChI
1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Methyl-5-vinylthiazole is a nitrogen and sulphur-containing heterocyclic compound, present in the species of Annona (magnoliids, Annonaceae) and Caladium bicolor (monocots, Araceae). It is extremely attractive to both male and female beetles of three species of the genus Cyclocephala.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Artur Campos Dália Maia et al.
Journal of chemical ecology, 38(9), 1072-1080 (2012-08-25)
Cyclocephaline scarabs are specialised scent-driven pollinators, implicated with the reproductive success of several Neotropical plant taxa. Night-blooming flowers pollinated by these beetles are thermogenic and release intense fragrances synchronized to pollinator activity. However, data on floral scent composition within such