241997
1-Pentene
98%
Sinonimo/i:
α-n-Amylene, 1-Methyl-3-butene, 4-Methyl-1-butene, Propylethylene
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.4 (vs air)
Tensione di vapore
10.27 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
522 °F
Limite di esplosione
8.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
P. ebollizione
29.9-30.1 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?