Documenti fondamentali
241822
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4Cl2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
83-85 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClCc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C5H4Cl2S/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2H,3H2
MQTKXCOGYOYAMW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiophene was used in the synthesis of 1-(1,1′-biphenyl-4-yl)-3-(5-chloro-thiophen-2-yl)-2-(1H-imidazol-1-yl)propane and 1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-3-phenylpropane[1].
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sabrina Castellano et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(18), 8349-8358 (2008-09-11)
Several derivatives out of a series of antifungal agents exhibited a good inhibitory potency against aromatase as well as a fairly good selectivity toward CYP17, even if lacking H-bond accepting substituents. Their common structural feature is a flexible backbone that