241075
Allylamine
≥99%
Sinonimo/i:
2-Propen-1-ylamine, 3-Amino-1-propene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
4.09 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
22 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.420 (lit.)
P. eboll.
53 °C (lit.)
Punto di fusione
−88 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densità
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves