240346
Sulfanilamide
≥99%
Sinonimo/i:
p-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Punto di fusione
164-166 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3