S2151000
Sulfanilamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
p-Aminobenzenesulfonamide
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulfanilamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
164-166 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)