Documenti fondamentali
238694
Sigma-Aldrich
IGEPAL® DM-970
Sinonimo/i:
Polyoxyethylene (150) dinonylphenyl ether, Polyoxyethylene, dinonylphenyl and nonylphenyl ethers, branched
About This Item
Formula condensata:
(C2H4O)n · C24H42O · C15H24O
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
HLB
19
Note legali
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>500.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 260 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)