238457
1-Chlorononane
98%
Sinonimo/i:
Nonyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
P. ebollizione
202-204 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCl
InChI
1S/C9H19Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
RKAMCQVGHFRILV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?