Documenti
237914
Sigma-Aldrich
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether
98%
Sinonimo/i:
2,2′-(1,4-Phenylenedioxy)diethanol
About This Item
Formula condensata:
C6H4(OCH2CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
874 °F
Punto di fusione
100-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOc1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-1-2-10(4-3-9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Evelyn C S Santos et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(4), 703-714 (2019-12-24)
Here we describe the assembly and pH-driven operation of two nanocarriers based on non-functionalized (MCM-41) and carboxylate-functionalized (MCM-41-COOH) containers loaded with the anticancer drug doxorubicin (DOX) and capped by quaternary ammonium pillar[5]arene (P[5]A) nanogates. MCM-41 and MCM-41-COOH containers were synthesized