Documenti fondamentali
237388
Sigma-Aldrich
mono-Methyl 5-nitroisophthalate
99%
Sinonimo/i:
Monomethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3-3-(CO2H)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.15
Beilstein:
1469253
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
180-182 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H7NO6/c1-16-9(13)6-2-5(8(11)12)3-7(4-6)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,11,12)
ZCRNIIJXDRYWDU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
mono-Methyl 5-nitroisophthalate has been used as starting reagent in the synthesis of 3-amide-5-[(dipropylamino)carbonyl]benzoic acids.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Steven W Kortum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(12), 3378-3383 (2007-04-17)
The design and synthesis of a novel series of potent BACE1 hydroxyethylamine inhibitors. These inhibitors feature hydrogen bonding substituents at the C-5 position of the isophthalamide ring with improved selectivity over cathepsin D.