Documenti fondamentali
236675
Sigma-Aldrich
1,4,4a,9a-Tetrahydroanthraquinone
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
technical grade
Saggio
90%
Punto di fusione
99-101 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C2CC=CCC2C(=O)c3ccccc13
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)