Documenti fondamentali
236047
Sigma-Aldrich
Tetrabromophenol Blue sodium salt
Dye content 85 %, ≥84.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,3′,3′′,4,5,5′,5′′,6-Octabromophenolsulfonphthalein sodium salt
Scegli un formato
1 G
41,60 €
5 G
253,00 €
41,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
41,60 €
5 G
253,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H5Br8NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1007.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
41,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥84.5% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
Dye content, 85%
tecniche
titration: suitable
Colore
brown to dark brown
λmax
610 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥12000 at 298-304 nm in H2O at 0.005 g/L
≥55000 at 607-613 nm in H2O at 0.005 g/L
≥59000 at 222-228 nm in H2O at 0.005 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H6Br8O5S.Na/c20-7-1-5(2-8(21)17(7)28)11(6-3-9(22)18(29)10(23)4-6)12-13(24)14(25)15(26)16(27)19(12)33(30,31)32;/h1-4,28H,(H,30,31,32);/q;+1/p-1
GFMOPDHPAXHAQX-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)