Documenti fondamentali
233331
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-d3
99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
Metil-d3 cianide, Trideuteroacetonitrile
Scegli un formato
50 G
407,00 €
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
407,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.07
Beilstein:
1740230
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Purezza isotopica
99.8 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
contiene
1 % (v/v) TMS
Limite di esplosione
3.0-16 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.341 (lit.)
P. ebollizione
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
-46 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Metanolo-d4 ≥99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
151947
Metanolo-d4
Magnetic Resonance Studies of Anisotropic Molecular Rotation in Liquid Acetonitrile-d3.
Bopp TT.
J. Chem. Phys. , 47(9), 3621-3626 (1967)
[Cp*IrCl2]2-catalysed cyclization of 2-alkynylanilines into indoles.
Kumaran E and Leong WK.
Tetrahedron Letters, 55(40), 5495-5498 (2014)
Pressure dependencies of rotational, translational, and viscous friction coefficients in water-d2, acetonitrile-d3, acetonitrile, chloroform, and benzene.
Wakai C and Nakahara M.
J. Chem. Phys. , 100(11), 8347-8358 (1994)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Anne Warner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 105, 46-54 (2014-12-22)
Stability-indicating reversed phase HPLC methods have been developed and validated for the determination of 13 potential process and degradation impurities in pemetrexed disodium drug substance (DS) and pemetrexed for injection drug product (DP). This paper describes the development of HPLC-UV