232599
Ethyl methoxyacetate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. eboll.
44-45.5 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)COC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(6)4-7-2/h3-4H2,1-2H3
JLEKJZUYWFJPMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as acyl donor during the preparation of enantiomers of several phenylethylamines
- as acylation reagent for the aminolysis of 1-phenylethanamine
- in an industrial, lipase-catalysed kinetic resolution of primary amine
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup