232505
1,2-Dihydroxynaphthalene
technical grade
Sinonimo/i:
1,2-Naphthalenediol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Punto di fusione
101-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,11-12H
NXPPAOGUKPJVDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3