535486
1,7-Dihydroxynaphthalene
97%
Sinonimo/i:
1,7-Naphthalenediol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
180-184 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2cccc(O)c2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,11-12H
ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
485.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
252 °C - closed cup