Documenti fondamentali
232122
Sigma-Aldrich
2-Aminoperimidine hydrobromide hydrate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9N3 · HBr · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.12 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
297 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[H].[H]O[H].NC1=Nc2cccc3cccc(N1)c23
InChI
1S/C11H9N3.BrH.H2O/c12-11-13-8-5-1-3-7-4-2-6-9(14-11)10(7)8;;/h1-6H,(H3,12,13,14);1H;1H2
OOXFTZVZWUMSIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Aminoperimidine hydrobromide was used as precipitating agent during gravimetric determination of sulphate[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sulfate-selective electrode and its application for sulfate determination in aqueous solutions.
Lomako SV, et al.
Analytica Chimica Acta, 562(2), 216-222 (2006)