Documenti fondamentali
229199
Sigma-Aldrich
Diphenylmercury(II)
Sinonimo/i:
Mercury(II)diphenyl
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2Hg
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.80
Beilstein:
637234
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: mercury
reagent type: catalyst
Punto di fusione
121-124 °C (lit.)
Densità
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Hg](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Hg/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
HWMTUNCVVYPZHZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)