Documenti fondamentali
228788
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenethyl alcohol
99%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)